Key Documents
SAB5701366
Sigma-Aldrich
Anti-SUN2 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
0.44 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUN2(25777)
Descrizione generale
SUN1 (MIM 607723) and SUN2 are inner nuclear membrane (INM) proteins that play a major role in nuclear-cytoplasmic connection by formation of a 'bridge' across the nuclear envelope, known as the LINC complex, via interaction with the conserved luminal KASH domain of nesprins (e.g., SYNE1; MIM 608441) located in the outer nuclear membrane (ONM). The LINC complex provides a direct connection between the nuclear lamina and the cytoskeleton, which contributes to nuclear positioning and cellular rigidity (summary by Haque et al., 2010 [PubMed 19933576]).[supplied by OMIM, Nov 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human SUN2
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1