Documenti
SAB5701360
Sigma-Aldrich
Anti-TMOD2 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
0.51 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TMOD2(29767)
Descrizione generale
This gene encodes a neuronal-specific member of the tropomodulin family of actin-regulatory proteins. The encoded protein caps the pointed end of actin filaments preventing both elongation and depolymerization. The capping activity of this protein is dependent on its association with tropomyosin. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq, Dec 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human TMOD2
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1