Key Documents
SAB5701131
Sigma-Aldrich
Anti- PRMT8 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
all
Concentrazione
3.66 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRMT8(56341)
Descrizione generale
Arginine methylation is a widespread posttranslational modification mediated by arginine methyltransferases, such as PRMT8. Arginine methylation is involved in a number of cellular processes, including DNA repair, RNA transcription, signal transduction, protein compartmentalization, and possibly protein translation (Lee et al., 2005 [PubMed 16051612]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Immunogeno
Recombinant protein of human PRMT8.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1