Key Documents
SAB5700947
Sigma-Aldrich
Anti-Grp75/MOT/HSPA9 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1.4 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPA9(3313)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the heat shock protein 70 gene family. The encoded protein is primarily localized to the mitochondria but is also found in the endoplasmic reticulum, plasma membrane and cytoplasmic vesicles. This protein is a heat-shock cognate protein. This protein plays a role in cell proliferation, stress response and maintenance of the mitochondria. A pseudogene of this gene is found on chromosome 2.[provided by RefSeq, May 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Grp75/MOT/HSPA9
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1