Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
SAB5700792
Sigma-Aldrich
Anti-UBC antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
HMG20, UBC, ubiquitin C
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
77
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
2.3 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBC(7316)
Descrizione generale
This gene represents a ubiquitin gene, ubiquitin C. The encoded protein is a polyubiquitin precursor. Conjugation of ubiquitin monomers or polymers can lead to various effects within a cell, depending on the residues to which ubiquitin is conjugated. Ubiquitination has been associated with protein degradation, DNA repair, cell cycle regulation, kinase modification, endocytosis, and regulation of other cell signaling pathways.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human UBC (NP_066289.3).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1