Documenti fondamentali
SAB5700571
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PDGFRB-Y771 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CD140B, IBGC4, IMF1, JTK12, KOGS, PDGF Receptor beta, PDGFR, PDGFR beta, PDGFR-1, PDGFR1, PDGFRB, PENTT
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
124
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
0.49mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr771)
Informazioni sul gene
human ... PDGFRB(5159)
Categorie correlate
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a cell surface tyrosine kinase receptor for members of the platelet-derived growth factor family. These growth factors are mitogens for cells of mesenchymal origin. The identity of the growth factor bound to a receptor monomer determines whether the functional receptor is a homodimer (PDGFB or PDGFD) or a heterodimer (PDGFA and PDGFB). This gene is essential for normal development of the cardiovascular system and aids in rearrangement of the actin cytoskeleton. This gene is flanked on chromosome 5 by the genes for granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and macrophage-colony stimulating factor receptor; all three genes may be implicated in the 5-q syndrome. A translocation between chromosomes 5 and 12, that fuses this gene to that of the ETV6 gene, results in chronic myeloproliferative disorder with eosinophilia.
Immunogeno
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y771 of human PDGFRB.
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)