Documenti fondamentali
SAB5200066
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNAB1 antibody produced in mouse
clone S40-17, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Kcnab1, Anti-KvBeta3, Anti-MGC105463, Anti-Pan-KvBeta, S40-17
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S40-17, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 30-45 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Specificità
Detects ~30-45 kDa
Immunogeno
Fusion protein amino acids 1-401 (full length) of rat Kvβ1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)