SAB5200059
Monoclonal Anti-KCNA2 antibody produced in mouse
clone S14-16, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-HBK5, Anti-HUKIV, Anti-Kca12, Anti-Kv1.2 K+ channel, S14-16, Anti-MK2, Anti-NGK1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S14-16, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 80 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse, zebrafish
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNA2(3737)
mouse ... Kcna2(16490)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1