Documenti
SAB4701054
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD95 antibody produced in mouse
clone EOS9.1
Sinonimo/i:
ALPS1A, APO-1, APT1, FAS1, FASTM
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EOS9.1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
Numero d’accesso
P25445
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAS(355)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody EOS9.1 recognizes CD95 (Fas/APO-1), a 46 kDa glycoprotein of the tumour necrosis factor/nerve growth factor (TNF/NGF) receptor superfamily, expressed on a variety of normal and neoplastic cells.
Immunogeno
P815 cells transfected with human CD95
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.