Documenti
SAB4700930
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD328 antibody produced in mouse
clone 6-434
Sinonimo/i:
D-siglec, SIGLEC-7, SIGLEC7, p75/AIRM1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6-434, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numero d’accesso
NP_057627
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIGLEC7(27036)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody 6-434 recognizes CD328 (Siglec-7), a 75 kDa transmembrane glycoprotein expressed mainly on NK cells, dendritic cells and monocytes.
Immunogeno
human dendritic cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.