SAB4700923
Monoclonal Anti-CD235a antibody produced in mouse
clone JC159
Sinonimo/i:
GPA, GYPA, Glycophorin A, PAS-2, Sialoglycoprotein alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
JC159, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
P02724
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GYPA(2993)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico