Documenti
SAB4700819
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LCK antibody produced in mouse
clone LCK-01
Sinonimo/i:
p56Lck
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LCK-01, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1_5 μL
Numero d’accesso
BC013200
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LCK(3932)
Descrizione generale
The antibody LCK-01 recognizes defined epitope (aa 22-36) of Lck, a 56 kDa Src-family protein tyrosine kinase.
Immunogeno
Peptide corresponding to amino acids 22-36 in the sequence of human Lck.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.