SAB4700749
Monoclonal Anti-PRR7 / TRAP3 antibody produced in mouse
clone TRAP3/10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-TRAP3
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TRAP3/10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... PRR7(80758)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi