SAB4700514
Monoclonal Anti-TCR beta antibody produced in mouse
clone MEM-262, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-TCR β (Vβ5.3-related)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-262, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRB@(6957)
Descrizione generale
TCR β/TCRB (T cell receptor β chain) is located on human chromosome 7q34. This gene has at least 65 rearrangeable Vβ gene segments (27 Vβ families), two Dβ segments (Dβ1 and Dβ2), two clusters of Jβ gene segments (Jβ1.1–Jβ 1.6 and Jβ2.1–Jβ2.7) and two Cβ gene segments.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol