SAB4700488
Monoclonal Anti-CD138-PE antibody produced in mouse
clone MI15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SDC1, Anti-Syndecan 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MI15, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, nonhuman primates, rat, nonhuman primates
Condizioni di stoccaggio
do not freeze (Protect from prolonged exposure to light.)
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SDC1(6382)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2