SAB4600047
Anti-Swine IgG (H+L), CF™ 488A antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Pig IgG (H+L), CF™ 488A antibody produced in goat, Anti-Porcine IgG (H+L), CF™ 488A antibody produced in goat
Scegli un formato
CHF 167.00
Spedizione prevista il22 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 167.00
Spedizione prevista il22 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
CF™ 488A conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
pig
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 515 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)