SAB4504200
Anti-phospho-p27 Kip1 (pThr198) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CDKN4, Anti-KIP1, Anti-MEN1B, Anti-MEN4, Anti-P27KIP1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 22 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr198)
Informazioni sul gene
human ... CDKN1B(1027)
Immunogeno
Immunogen Range: 149-198
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1