SAB4503474
Anti-Actinin α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
α-actinin skeletal muscle isoform 2, α-actinin-2, α-actinin-3, ACTN2, F-actin cross-linking protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 103 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTN2(88)
Categorie correlate
Descrizione generale
α-actinin-2 (ACTN2) is a myofibrillar protein that is expressed in cardiac muscle. It is located at the the Z disk. The ACTN2 gene is mapped to human chromosome 1q43.
Immunogeno
Immunogen Range: 31-80