SAB4503018
Anti-p53 (Acetyl-Lys379), C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, TP53, Tumor suppressor p53
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 43 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys379)
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 344-393
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Articoli
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.