Documenti fondamentali
SAB4502731
Sigma-Aldrich
Anti-MMP27 (Cleaved-Tyr99) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
MMP-27, MMP27, Matrix metalloproteinase-27
Scegli un formato
100 μG
CHF 344.00
CHF 344.00
Spedizione prevista il22 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 344.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 344.00
Spedizione prevista il22 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 48 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Tyr99)
Informazioni sul gene
human ... MMP27(64066)
Descrizione generale
Anti-MMP27 (Cleaved-Tyr99) Antibody detects endogenous levels of fragment of activated MMP27 (Cleaved-Tyr99) protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MMP27.
Immunogen Range: 80-129
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)