SAB4502657
Anti-BCR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
BCR, BCR protein, BCR1, Breakpoint cluster region protein
Scegli un formato
CHF 344.00
Spedizione prevista il24 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 344.00
Spedizione prevista il24 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 142 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCR(613)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 331-380
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)