SAB4502562
Anti-RAD21 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Double-strand-break repair protein rad21 homolog, Hhr21, NXP-1, Nuclear matrix protein 1, SCC1 homolog
Scegli un formato
CHF 457.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 457.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 71 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAD21(5885)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 521-570
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)