SAB4501186
Anti-LAT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
36 kDa phospho-tyrosine adaptor protein, Linker for activation of T cells, p36-38, pp36
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 27 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAT(27040)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 191-240