SAB4500247
Anti-ADCY7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ADCY7, ATP pyrophosphate-lyase 7, Adenylate cyclase type 7, Adenylate cyclase type VII, Adenylyl cyclase 7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 120 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADCY7(113)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 191-240