SAB4301582
Anti-Cyclin D2 (Phospho-THR280)
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
G1/S-specific cyclin D2, cyclin D2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
western blot: 1:500-1:3000
Numero d’accesso
BC089384
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr280)
Informazioni sul gene
human ... CCND2(894)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1