SAB4300396
Anti-CHUK (Ab-23) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-IKBKA antibody produced in rabbit, Anti-IKK-alpha antibody produced in rabbit, Anti-IKK1 antibody produced in rabbit, Anti-IKKA antibody produced in rabbit, Anti-conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase antibody produced in rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~85 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(L-G-T-G-G)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHUK(1147)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1