SAB4200838
Anti-Rubicon antibody, Mouse monoclonal
clone RB-145, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Beclin-1 associated RUN domain containing protein, KIAA0226, RUBCN, Run domain Beclin-1-interacting and cysteine-rich domain-containing protein, SCAR15
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RB-145, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human A431 whole cell extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RUBCN(9711)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)