SAB4200660
Monoclonal Anti-GOLPH3 antibody produced in mouse
clone GOL3-1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
GOPP1, GPP34, MIDAS, golgi phosphoprotein 3 (coat-protein)
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GOL3-1
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using using whole extracts of rat PC-12 cells.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using mouse 3T3 cells
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using using lysates of human HeLa cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GOLPH3(64083)
mouse ... Golph3(66629)
rat ... Golph3(78961)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1