SAB4200530
Anti-ZNF746 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Parkin-interacting Substrate, PARIS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~90 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using SH-SY-5Y cells.
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using using rat brain extracts (S2 fraction) and NIH3T3 fibroblast cell extracts.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF746(155061)
mouse ... Zfp746(69228)
rat ... Zfp746(312303)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol