SAB4200454
Anti-FUS antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ALS6, Anti-CHOP, Anti-FUS-CHOP, Anti-FUS1, Anti-TLS, Anti-TLS/CHOP, Anti-hnRNP-P2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~68 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat colon.
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using HeLa cells.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using using lysates of Jurkat cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUS(2521)
rat ... Fus(317385)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunofluorescence