SAB3500139
Anti-TCC52 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CT102, Anti-DCAF12, Anti-DDB1 and CUL4 associated factor 12, Anti-Testis cancer centrosome-related protein 52, Anti-WDR40A
About This Item
Origine biologica
chicken
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DCAF12(25853)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Linkage
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2