SAB2108981
Anti-FAM83A (C-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
PAPD5, TRF4-2, TUT3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
40 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human
Concentrazione
0.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAM83A(84985)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1