SAB2101799
Anti-PHLDA3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Pleckstrin homology-like domain, family A, member 3, Anti-TIH1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
14 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, rat, human, guinea pig, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PHLDA3(23612)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3