SAB1412245
ANTI-PBK antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ14385, Nori-3, PBK, SPK, TOPK
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.73 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PBK(55872)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEGISNFKTPSKLSEKKKSVLCSTPTINIPASPFMQKLGFGTGVNVYLMKRSPRGLSHSPWAVKKINPICNDHYRSVYQKRLMDEAKILKSLHHPNIVGYRAFTEANDGS