Documenti
SAB1411040
Sigma-Aldrich
Anti-DPPA4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
2410091M23Rik, FLJ10713
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 32.45 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DPPA4(55211)
Immunogeno
DPPA4 (AAH32846.1, 1 a.a. ~ 294 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEKAKGKEWTSTEKSREEDQQASNQPNSIALPGTSAKRTKEKMSVKGSKVLCPKKKAEHTDNPRPQKKIPIPPLPSKLPPVNLIHRDILRAWCQQLKLSSKGQKLDAYKRLCAFAYPNQKDFPSTAKEAKIRKSLQKKLKVEKGETSLQSSETHPPEVALPPVGEPPALENSTALLEGVNTVVVTTSAPEALLASWARISARARTPEAVESPQEASGVRWCVVHGKSLPADTDGWVHLQFHAGQAWVPEKQEGRVSALFLLPASNFPPPHLEDNMLCPKCVHRNKVLIKSLQWE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3