SAB1409304
Anti-MDK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ27379, MK, NEGF2
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 15.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MDK(4192)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MQHRGFLLLTLLALLALTSAVAKKKDKVKKGGPGSECAEWAWGPCAPSSKDCGVGFREGTCGAQTQRIRCRVPCNWKKEFGADCKYKFENWGACDGGTGTKVRQGTLKKARYNAQCQETIRVTKPCTPKTKAKAKAKKGKGKD
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3