SAB1408002
Anti-RMI1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BLAP75, C9orf76, FLJ12888, RP11-346I8.1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~53.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RMI1(80010)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MNVTSIALRAETWLLAAWHVKVPPMWLEACINWIQEENNNVNLSQAQMNKQVFEQWLLTDLRDLEHPLLPDGILEIPKGELNGFYALQINSLVDVSQPAHSQIQKLRGKNTTNDLVTAEAQVTPKPWEAKPSRMLMLQLTDGIVQIQGMEYQPIPILHSDLPPGTKILIYGNISFRLGVLLLKPENVKVLGGEVDALLEEYAQEKVLARLIGEPDLVVSVIPNNSNENIPRVTDVLDPALGPSDEELLASLDENDELTANNDTSSERCFTTGSSSNTIPTRQSSFEPEFVISPRPKEEPSNLSIHVMDGELDDFSLEEALLLEETVQKEQMETKELQPLTFNRNADRSIERFSHNPNTTNNFSLTCKNGNNNWSEKNVSEQMTNEDKSFGCPSVRDQNRSIFSVHCNVPLAHDFTNKEKNLETDNKIKQTSSSDSHSLNNKILIERWSTMYRKGIHKFLMKMIVIYRVVL
WGK 1