SAB1406089
Anti-LOR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC111513
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~26 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LOR(4014)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSYQKKQPTPQPPVDCVKTSGGGGGGGGGGGGGCGFFGGGGSGGGSSGSGCGYSGGGGYSGGGCGGGSSGGGGGGGIGGCGGGSGGSVKYSGGGGSSGGGSGCFSSGGGGSGCFSSGGGGSSGGGSGCFSSGGGGSSGGGSGCFSSGGGGFSGQAVQCQSYGGVSSGGSSGGGSGCFSSGGGGGSVCGYSGGGSGGGSGCGGGSSGGSGSGYVSSQQVTQTSCAPQPSYGGGSSGGGGSGGSGCFSSGGGGGSSGCGGGSSGIGSGCIISGGGSVCGGGSSGGGGGGSSVGGSGSGKGVPICHQTQQKQAPTWPSK
WGK 1