Documenti
SAB1405079
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GAL antibody produced in mouse
clone 3C1-G5, ascites fluid
Sinonimo/i:
GALN, GLNN, GMAP, MGC40167
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C1-G5, monoclonal
PM
antigen ~39.64 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAL(51083)
Categorie correlate
Descrizione generale
Galanin is small neuropeptide that functions as a cellular messenger within the central and peripheral nervous systems, modulating diverse physiologic functions (Mechenthaler, 2008 [PubMed 18500643]).[supplied by OMIM
Immunogeno
GAL (AAH30241, 1 a.a. ~ 123 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MARGSALLLASLLLAAALSASAGLWSPAKEKRGWTLNSAGYLLGPHAVGNHRSFSDKNGLTSKRELRPEDDMKPGSFDRSIPENNIMRTIIEFLSFLHLKEAGALDRLLDLPAAASSEDIERS
Stato fisico
Clear solution
WGK 1