Key Documents
SAB1404791
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF256, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BMZF-3, BMZF3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.88 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF256(10172)
Categorie correlate
Immunogeno
ZNF256 (NP_005764.2, 521 a.a. ~ 627 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CNECGKFFSQSSSLIRHRRSHTGERPYECSECWKSFSNHSSLVKHRRVHTGERPYECSECGKSFSQSSNLTNHQRIHSGERPYECSDCGKFFTFNSNLLKHQNVHKG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1