SAB1404528
Monoclonal Anti-WRB antibody produced in mouse
clone 4D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CHD5
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.14 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WRB(7485)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PSFSSFMSRVLQKDAEQESQMRAEIQDMKQELSTVNMMDEFARYARLERKINKMTDKLKTHVKARTAQLAKIK
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1