Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
SAB1404181
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PCYT1A antibody produced in mouse
clone 6E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CT, CTPCT, PCYT1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.9 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCYT1A(5130)
Immunogeno
PCYT1A (NP_005008, 2 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DAQCSAKVNARKRRKEAPGPNGATEEDGVPSKVQRCAVGLRQPAPFSDEIEVDFSKPYVRVTMEEASRGTPCERPVRVYADGIFDLFHS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1