Documenti fondamentali
SAB1403571
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RHOH antibody produced in mouse
clone 4H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ARHH, TTF
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (i)
Clone:
4H5, monoclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
indirect ELISA: suitable
CHF 474.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~47.12 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RHOH(399)
Categorie correlate
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the Ras superfamily of small GTPases. Expression of a chimeric transcript of LAZ3 and this gene has been reported as a result of the translocation t(3;4) in non-Hodgkin′s lymphomas. This gene encodes a small G-like protein, and unlike most other small G proteins which are expressed ubiquitously, this gene is transcribed only in hemopoietic cells. (provided by RefSeq)
Immunogeno
RHOH (AAH14261.1, 1 a.a. ~ 191 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLSSIKCVLVGDSAVGKTSLLVRFTSETFPEAYKPTVYENTGVDVFMDGIQISLGLWDTAGNDAFRSIRPLSYQQADVVLMCYSVANHNSFLNLKNKWIGEIRSNLPCTPVLVVVTQTDQREMGPHRASCVNAMEGKKLAQDVRAKGYLECSALSNRGVQQVFECAVRTAVNQARRRNRRRLFSINECKIF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)