Key Documents
SAB1403468
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNRF4 antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
RNF204, SPERIZIN, Ssrzf1, spzn
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33.04 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNRF4(148066)
Immunogeno
ZNRF4 (NP_859061.2, 108 a.a. ~ 170 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SSSVDFADLPALFGVPLAPEGIRGYLMEVKPANACHPIEAPRLGNRSLGSIALIRRYDCTFDL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1