SAB1403376
Monoclonal Anti-DBF4B antibody produced in mouse
clone 1A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ASKL1, DRF1, FLJ13087, MGC15009, ZDBF1B, chifb
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DBF4B(80174)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VKKQQPKKPEGTCPAAESRTRKVARLKAPFLKIEDESRKFRPFHHQFKSFPEISFLGPKDASPFEAPTTLGSMHHTRESKDGEPSPRSAAHTMPRRKKG
WGK 1