Documenti
SAB1402799
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GTF2H4, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
TFB2, TFIIH
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GTF2H4(2968)
Immunogeno
GTF2H4 (AAH04935.1, 363 a.a. ~ 462 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QIIHFLRTRAHPVMLKQTPVLPPTITDQIRLWELERDRLRFTEGVLYNQFLSQVDFELLLAHARELGVLVFENSAKRLMVVTPAGHSDVKRFWKRQKHSS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1