Documenti fondamentali
SAB1402783
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GAMT, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PIG2, TP53I2
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il07 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il07 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAMT(2593)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a methyltransferase that converts guanidoacetate to creatine, using S-adenosylmethionine as the methyl donor. Defects in this gene have been implicated in neurologic syndromes and muscular hypotonia, probably due to creatine deficiency and accumulation of guanidinoacetate in the brain of affected individuals. Two transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
GAMT (NP_000147.1, 138 a.a. ~ 235 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PLSEETWHTHQFNFIKNHAFRLLKPGGVLTYCNLTSWGELMKSKYSDITIMFEETQVPALLEAGFRRENIRTEVMALVPPADCRYYAFPQMITPLVTK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)