SAB1400087
Monoclonal Anti-EEF1D antibody produced in mouse
clone 4B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-EF-1D, Anti-FLJ20897, Anti-FP1047
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EEF1D(1936)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MRSGKASCTLETVWEDKHKYEEAERRFYEHEATQAAASAQQLPAEGPAMNGPGQDDPEDADEAEAPDGGSRRDPRKSQDSRKPLQKKRKRS