SAB1306219
ANTI-KIF5C-2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA0531, KIF5C, Kinesin heavy chain isoform 5C, Kinesin heavy chain neuron-specific 2, NKHC2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
109495 Da
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIF5C(3800)