Documenti
SAB1305598
Sigma-Aldrich
ANTI-PHOSPHO-NF KAPPA B(S536) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
NFKB3, Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3, RELA, Transcription factor p65
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
60219 Da
Reattività contro le specie
human
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer536)
Informazioni sul gene
human ... RELA(5970)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide